Tlačiť
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanethiol, Pyrazineethanethiol
OR451304-100G OR451304-25G OR451304-500G
APOSOR451304-100GEA 526.67 EUR
APOSOR451304-100G APOSOR451304-25G APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂S
Teplota varu: 105…110 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053160
Číslo CAS: 35250-53-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III