Tlačiť
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 396.71 EUR
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄O
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016859
Číslo CAS: 3562-73-0