Tlačiť
1,4-Butanedithiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 139.59 EUR
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanedithiol
1,4-Butanedithiol
Vzorec: C₄H₁₀S₂
Teplota varu: 105…106 °C
Hustota: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004906
Číslo CAS: 1191-08-8