Tlačiť
3-Bromo-p-anisidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA 24.91 EUR
APOSOR45122-1G APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.0485 g/mol
Teplota tavenia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04094339
Číslo CAS: 19056-41-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III