Tlačiť
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 109.51 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01165664
Číslo CAS: 89487-91-2