Tlačiť
N-tert-Butylhydroxylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota tavenia: 59…65 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06653532
Číslo CAS: 16649-50-6