Tlačiť
Methanesulphonylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Methylsulphonyl)acetic acid
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 33.13 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Vzorec: C₃H₆O₄S
Mw: 138.14 g/mol
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051843
Číslo CAS: 2516-97-4