Tlačiť
Chinolin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 79.82 EUR
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
Chinolin 98%
Quinoline
Vzorec: C₉H₇N
Teplota varu: 236…238 °C
Teplota tavenia: –17 to –13 °C
Hustota: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006736
Číslo CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
OSN: 2656
ADR: 6.1,III