Tlačiť
1,3-Diiodopropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 91.46 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Vzorec: C₃H₆I₂
Teplota varu: 111…113 °C/23mmHg
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001097
Číslo CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4