Tlačiť
5-Chloro-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 170.08 EUR
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Chloro-2-iodoaniline
5-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Teplota tavenia: 40…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738960
Číslo CAS: 6828-35-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III