Tlačiť
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45030-1G OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA 496.19 EUR
APOSOR45030-1G APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₄S
Mw: 247.66 g/mol
Teplota tavenia: 137…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03033702
Číslo CAS: 62522-63-8
OSN: 3261
ADR: 8 III