Tlačiť
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-methoxyanilinium chloride, 3-Amino-4-chloroanisole hydrochloride, 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 6-Chloro-3-anisidine hydrochloride
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 53.27 EUR
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉Cl₂NO
Mw: 194.06
Teplota tavenia: 207 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012962
Číslo CAS: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3