Tlačiť
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45020-1G OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA 124.57 EUR
APOSOR45020-1G APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₄S
Mw: 233.63 g/mol
Teplota tavenia: 190…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001119
Číslo CAS: 27685-90-1
EINECS: 248-605-0
OSN: 3261
ADR: 8 III