Tlačiť
6-Chloro-m-anisidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 33.13 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.6
Teplota varu: 135…137 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047830
Číslo CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
OSN: 2233
ADR: 6.1 III