Tlačiť
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA 66.59 EUR
APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrCl₃O₂S
Teplota tavenia: 46…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094651
Číslo CAS: 351003-54-8
OSN: 3261
ADR: 8,II