Tlačiť
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 43.32 EUR
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 141 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 50…52 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007439
Číslo CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
OSN: 3261
ADR: 8,II