Tlačiť
trans-2-Butene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 1160.45 EUR
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Butene
trans-2-Butene
Vzorec: C₄H₈
Teplota varu: 1 °C
Teplota tavenia: –105 °C
Hustota: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: <–30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
OSN: 1012
ADR: 2.1,