Tlačiť
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
OR4462-1G OR4462-5G OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA 66.59 EUR
APOSOR4462-1G APOSOR4462-5G APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
Teplota varu: 188…190 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016396
Číslo CAS: 20967-96-8