Tlačiť
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Dibromonicotinaldehyde
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 358.2 EUR
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂NO
Teplota tavenia: 75,5…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368560
Číslo CAS: 852181-11-4