Tlačiť
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 44…50 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02683326
Číslo CAS: 30148-21-1