Tlačiť
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 292.02 EUR
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368531
Číslo CAS: 852180-61-1