Tlačiť
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Hydroxymethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 61.69 EUR
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.1600 g/mol
Teplota tavenia: 104…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368521
Číslo CAS: 132213-07-1