Tlačiť
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA 1193.74 EUR
APOSOR4411-1G APOSOR4411-250MG
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Teplota tavenia: 71…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368547
Číslo CAS: 253273-90-4
OSN: 3261
ADR: 8,III