Tlačiť
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol
OR4402-25G OR4402-5G
APOSOR4402-25GEA 38.23 EUR
APOSOR4402-25G APOSOR4402-5G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₈ClNO
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094650
Číslo CAS: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9