Tlačiť
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4393-1G OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA 46.47 EUR
APOSOR4393-1G APOSOR4393-250MG
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, Technical Grade
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C5H5Cl2NO2S
Teplota tavenia: 144…145 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04035552
Číslo CAS: 42899-76-3
OSN: 3261
ADR: 8 II