Tlačiť
m-Tolylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 96.13 EUR
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolylacetic acid 98%
m-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Mw: 150.18
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004340
Číslo CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9