Tlačiť
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 24.95 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Teplota tavenia: 239…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010805
Číslo CAS: 76189-55-4