Tlačiť
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 1604.89 EUR
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Vzorec: C₅H₇N₃O
Teplota tavenia: 257…261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00183934
Číslo CAS: 13925-21-8