Tlačiť
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzylamine
OR4360-1G OR4360-250MG
APOSOR4360-1GEA 86.12 EUR
APOSOR4360-1G APOSOR4360-250MG
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O
Mw: 206.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07348565
Číslo CAS: 179328-22-4
OSN: 1759
ADR: 8 II