Tlačiť
1-Boc-2-piperidone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 249.15 EUR
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25
Teplota tavenia: 34…37 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179046
Číslo CAS: 85908-96-9
OSN: 3082
ADR: 9+EHS III