Tlačiť
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 66.49 EUR
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₆
Mw: 226.14 g/mol
Teplota tavenia: 158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007175
Číslo CAS: 16533-71-4