Tlačiť
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 344.97 EUR
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10699171
Číslo CAS: 1053655-59-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III