Tlačiť
Bromotrichloromethane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR43546-25G OR43546-100G
APOSOR43546-25GEA 41.72 EUR
APOSOR43546-25G APOSOR43546-100G
Bromotrichloromethane
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
Teplota varu: 104…105 °C
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000783
Číslo CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III