Tlačiť
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 142 EUR
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
Teplota tavenia: 99.5…101.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07690517
Číslo CAS: 56105-99-8
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III