Tlačiť
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 150.02 EUR
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 126…127 °C/5mmHg
Hustota: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155124
Číslo CAS: 34824-58-3