Tlačiť
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 63.38 EUR
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀BrNO
Teplota tavenia: 118…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017781
Číslo CAS: 614-83-5