Tlačiť
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Diamino-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Mw: 177.03
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 122…127 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025369
Číslo CAS: 609-20-1
EINECS: 210-184-6