Tlačiť
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 56.56 EUR
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₂
Teplota tavenia: 42…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659923
Číslo CAS: 143825-84-7