Tlačiť
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 41.72 EUR
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₉BrO₃
Teplota varu: 70…71 °C/1mmHg
Hustota: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783015
Číslo CAS: 13176-46-0