Tlačiť
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 46.53 EUR
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₁₆H₁₄
Teplota varu: 350 °C
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004791
Číslo CAS: 538-81-8
EINECS: 212-952-6