Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₄
Mw: 181.15
Teplota tavenia: 132…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017002
Číslo CAS: 6322-56-1