Tlačiť
4-Bromobutyric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromobutanoic acid
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 97.87 EUR
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
4-Bromobutyric acid 95%
4-Bromobutyric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Teplota varu: 301 °C
Teplota tavenia: 28…32 °C
Teplota vzplanutia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002817
Číslo CAS: 2623-87-2
OSN: 3261
ADR: 8,III