Tlačiť
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 116.33 EUR
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota varu: 256 °C
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024298
Číslo CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
OSN: 3459
ADR: 6.1,III