Tlačiť
2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 158.04 EUR
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
2-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
Mw: 221.1
Teplota varu: 213 °C/100mmHg
Teplota tavenia: 52…54 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004123
Číslo CAS: 939-26-4
OSN: 3261
ADR: 8 II