Tlačiť
2-Hydroxyhippuric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 56.56 EUR
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
2-Hydroxyhippuric acid
2-Hydroxyhippuric acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002695
Číslo CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6