Tlačiť
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 198.68 EUR
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Mw: 140.1
Teplota tavenia: 188…191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006276
Číslo CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7