Tlačiť
2,5-Dichloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 28.24 EUR
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Mw: 147.99
Teplota varu: 190…191 °C
Teplota tavenia: 59…62 °C
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006239
Číslo CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2