Tlačiť
2-Bromo-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-picoline
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 54.88 EUR
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-methylpyridine
2-Bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 218…219 °C
Hustota: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00239380
Číslo CAS: 3430-17-9