Tlačiť
6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Hydroxypyridin-2-amine, 6-Aminopyridin-2-ol
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 54.95 EUR
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
6-Aminopyridin-2-ol
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039717
Číslo CAS: 5154-00-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III