Tlačiť
2,6-Diacetylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 64.98 EUR
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
2,6-Diacetylpyridine
2,6-Diacetylpyridine
Vzorec: C₉H₉NO₂
Teplota tavenia: 79…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006304
Číslo CAS: 1129-30-2